Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel och A2-OK Multi Gel System Ersättningsdelar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel och A2-OK Multi Gel System Ersättningsdelar, för användning med EasyCast B1A och A2-OK Multi Gel Mini Gel System.
Idealisk användning med EasyCast B1A och A2-OK Multi Gel Mini Gel System.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ EasyCast B1A Mini Gel och A2-OK Multi Gel Elektrofores System |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Uggla, EasyCast |
| Typ | Gelbricka |
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 7 cm |