Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Electrophoresis Systems
Produktkod. p-4528910
Inkluderar:
EasyCast
EasyCast med buffertutbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11962945
Brand: Thermo Scientific™ B1A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjut och kör en gel i buffertkammaren och uppnå platta, jämna bandmönster på en konsekvent basis med dessa B1A Mini Gel Elektrofores-system.
Gjut och kör en gel i buffertkammaren och uppnå platta, jämna bandmönster på en konsekvent basis med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Elektrofores System. Den idealiska storleken för varje labb, detta system bestämmer molekylviktsintervall för PCR-fragment eller större DNA-molekyler.
Features:
  • Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
  • Leakproof casting allows a gel to be cast and run in the same chamber with no tape or additional parts required
  • Run from five to 24 samples in 15 minutes.
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports (B1A-BP) for use with an external recirculation pump.
Includes:
  • Main buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Thermo Scientific™ EasyCast gasketed UVT gel tray
  • Two heavy-duty, one-piece, double-sided combs: 6 & 10 well, 1.0/1.5mm thick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl
Typ Mini Gel Electrophoresis System
Inkluderar EasyCast
Provstorlek 5 to 24
Volym (metrisk) buffert 400 mL
Mått (L x B x H) 6.31 x 4.13 x 3.75 in. (16 x 10.5 x 9.5 cm)
Längd (engelska) 6.31 in.
Längd (metrisk) 16 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (engelska) 4.13 in.
Bredd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (metrisk) Gel 7 cm
Höjd (engelska) 3.75 in.
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Max. Spänning 150 V