Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System Kammar
Typ:
Dubbelsidig kam
Förberedelsekam
Snabblastkam
Standard kam
Väggkam
Tandräkning:
1
12
16
2
20
24
25 (2X)
8
9 (1X)
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,0/1,5 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System Kammar. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Beställningsinformation:
Katt. Nr B2-RL-9C, -9D, -25C och -25D är kammar med 8 och 12 kanalers pipettformat (1X) och (2X)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ EasyCast B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Uggla, EasyCast |
| Typ | Dubbelsidig kam |
| Tandräkning | 16 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1,0/1,5 mm |