Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System Kammar
Produktkod. 11922965 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Dubbelsidig kam
Förberedelsekam
Snabblastkam
Standard kam
Väggkam
Tandräkning:
1
12
16
2
20
24
25 (2X)
8
9 (1X)
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,0/1,5 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Tandräkning Tjocklek (metriska) tänder Förpackningsstorlek
11922965 Dubbelsidig kam 24 1,0/1,5 mm Varje
11952965 Dubbelsidig kam 12 1,0/1,5 mm Varje
11902965 Dubbelsidig kam 16 1,0/1,5 mm Varje
11912965 Dubbelsidig kam 20 1,0/1,5 mm Varje
12474567 Standard kam 8 1 mm Varje
11983509 Standard kam 8 1,5 mm Varje
11962965 Förberedelsekam 2 1,5 mm Varje
12404577 Snabblastkam 25 (2X) 1 mm Varje
12414577 Snabblastkam 25 (2X) 1,5 mm Varje
12424577 Snabblastkam 9 (1X) 1 mm Varje
12434577 Snabblastkam 9 (1X) 1,5 mm Varje
12444577 Väggkam 1 1,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11922965 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. B224
I lager
Add to basket
Add to basket
Eliminera montering av kam med detta sortiment av kraftiga kammar i ett stycke.
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System Kammar. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med EasyCast™ B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System.
Beställningsinformation:
  • Katt. Nr B2-RL-9C, -9D, -25C och -25D är 8- och 12-kanals pipettformat (1X) och (2X) kammar
  • Skräddarsydda kammar finns tillgängliga (beställningsnummer: XCM); vänligen kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Owl™ EasyCast B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System
Gel storlek Mini
Produktlinje Uggla, EasyCast
Typ Dubbelsidig kam
Tandräkning 24
Tjocklek (metriska) tänder 1,0/1,5 mm