Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 System Reservdelar
Produktkod. 11972965
Change view
Typ:
Extern kastare
Gelbricka
Packning
Inkluderar:
12 platser
12 skåror, 12 snabbmatade kammar
Brickor och kammar ingår inte
Endast gelbricka
Packningspar
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
11972965 Gelbricka Endast gelbricka Varje
11932965 Extern kastare Brickor och kammar ingår inte Varje
11942965 Packning Packningspar 2 uppsättningar
11947585 Gelbricka 12 skåror, 12 snabbmatade kammar Varje
11969127 Gelbricka 12 platser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11972965 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B2UVT
I lager
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot B2 och B3 system reservdelar.
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 System Ersättningsdelar, för användning med EasyCast™ Mini Gel System.
För användning med Owl EasyCast B2 och B3 gelsystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl™ EasyCast B2 och B3 Mini Gel Elektrofores System
Gel storlek Mini
Produktlinje Uggla, EasyCast
Typ Gelbricka
Inkluderar Endast gelbricka
Längd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 12 cm