Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 System Reservdelar
Produktkod. p-4528769
Typ:
Externt hjul
Gelbricka
Packning
Inkluderar:
12 skåror, 12 snabbmatade kammar
Brickor och kammar ingår ej
Endast gelbricka
Packningspar
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Varje
Produktkod. 11932965
Brand: Thermo Scientific™ B2CST
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot B2 och B3 system reservdelar.
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 och B3 System Ersättningsdelar, för användning med EasyCast™ Mini Gel System.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl, EasyCast
Typ Externt hjul
Inkluderar Brickor och kammar ingår ej
Längd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 12 cm