Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Produktkod. 11560435 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Gel storlek:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gel storlek Förpackningsstorlek
11560435 24 x 24 cm Varje
12454637 14 x 14 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11560435 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer GDF20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
  • Finns i minigel och storformat
  • Bekväm metod för att konservera geler genom att lufttorka dem mellan två ark cellofan
  • Fasad design av geltorkande ram gör monteringen enkel
Innehåller:
Kompletta kit inkluderar två uppsättningar geltorkande ramar, 50 ark förskuren cellofan, två solida bakplåtar och åtta sidoklämmor; ramar och mobiltelefon finns också separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek 24 x 24 cm
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 24 cm
Produkttyp Geltorkningskit