Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Produktkod. 12454637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Gel storlek:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gel storlek Förpackningsstorlek
12454637 14 x 14 cm Varje
11560435 24 x 24 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12454637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer GDF10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
  • Finns i minigel och stora format
  • Bekväm metod för att konservera geler genom att lufttorka dem mellan två skivor cellofan
  • Fasad kantdesign på geltorkningsram gör monteringen enkel
Innehåller:
Kompletta kit inkluderar två uppsättningar geltorkningsramar, 50 ark förskuren cellofan, två solida bakplattor och åtta sidoklämmor; Frames och Cellphane finns också tillgängliga separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek 14 x 14 cm
Kvantitet Vardera
Längd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Produkttyp Geltorkningskit