Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör för geltorkning
Produktkod. 11917535
Change view
Produkttyp:
Cellofan, förskuren
Geltorkram
Längd (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredd (metrisk):
14 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11917535 Geltorkram 14 cm 14 cm Varje
11927535 Cellofan, förskuren 14 cm 14 cm Paket med 50
11708174 Cellofan, förskuren 24 cm 24 cm Paket med 50
11937535 Geltorkram 24 cm 24 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11917535 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer GDF3
I lager
Använd ramarna och den färdigskurna cellofanen som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
Kombinera ramarna och färdigskuren cellofan som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
  • Ramar och färdigskuren cellofan finns i stora (24x 24 cm) eller liten (14x 14 cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek 14 x 14 cm
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Produkttyp Geltorkram