Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör för geltorkning
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Cellofan, Precut
Gel torkande ram
Längd (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredd (metrisk):
14 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Kombinera ramarna och färdigskuren cellofan som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
- Ramar och färdigskuren cellofan finns i stora (24x 24 cm) eller liten (14x 14 cm) format
Specifikationer
Specifikationer
| Gel storlek | 14 x 14 cm |
| Produkttyp | Cellofan, Precut |
| Längd (metrisk) | 14 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |