Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör för geltorkning
Produktkod. 11937535 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Cellofan, Precut
Gel torkande ram
Längd (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredd (metrisk):
14 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Product Code. 11937535
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ GDF1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Använd ramarna och den färdigskurna cellofanen som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
Kombinera ramarna och färdigskuren cellofan som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
  • Ramar och färdigskuren cellofan finns i stora (24x 24 cm) eller liten (14x 14 cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gel storlek 24 x 24 cm
Produkttyp Gel torkande ram
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 24 cm