Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör för geltorkning
Produktkod. p-4554739 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Cellofan, Precut
Gel torkande ram
Längd (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredd (metrisk):
14 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11927535
Brand: Thermo Scientific™ CM10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd ramarna och den färdigskurna cellofanen som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
Kombinera ramarna och färdigskuren cellofan som kommer in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-torkande tillbehör med Owl™ Gel-torkningssatser.
  • Ramar och färdigskuren cellofan finns i stora (24x 24 cm) eller liten (14x 14 cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek 14 x 14 cm
Produkttyp Cellofan, Precut
Längd (metrisk) 14 cm
Bredd (metrisk) 14 cm