Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Gelfärgningslåda
Produktkod. 12311723
Change view
Kvantitet:
Pk. om 5 lådor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12311723 Pk. om 5 lådor Paket med 5
1 options
Produktkod. 12311723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer GSB3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.71 SEK
    583.10 SEK / Paket med 5
    Save 493.61 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Betsa, fixa och avfärga i samma behållare med Thermo Scientific™ Owl™ Gelfärgningsboxar, erbjuder en bekväm, konventionell färgningsmetod.
Betsa, fixa och avfärga i samma behållare med Thermo Scientific™ Owl™ Gelfärgningsboxar, erbjuder en bekväm, konventionell färgningsmetod. Lådor rymmer upp till 125 ml vätska och en gel när de används på en skakplattform.
  • Brickor tillgängliga i lämplig storlek för att hålla rätt volym av färgningsreagenser
  • Räfsat lock möjliggör korrekt orientering och stabilitet vid stapling
  • Tillverkad av klar plast, så att geler kan ses direkt i facket
Beställningsinformation:
Paket med fem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gel färgning Box; Paket om 5
Kvantitet Pk. om 5 lådor
Volym (metrisk) 125 mL
Längd (metrisk) 11 cm
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (metrisk) 3 cm