Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semidry Electroblotting Systems
Produktkod. 12064927
Mått (L x B x H):
19,88 x 15,63 x 2 tum. (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 tum. (25 x 25 x 5 cm)
Kapacitet:
Transfer area: 20 x 20 cm
Transfer area: 35 x 45 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12064927
Brand: Thermo Scientific™ HEP1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge snabbare blottar med högre effektivitet Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semidry Electroblotting Systems.
Ge snabbare blottar med högre effektivitet Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semidry Electroblotting Systems. Överföringar kan göras på så lite som 15 minuter.
  • Snabb, effektiv överföring av proteiner och nukleinsyror till membran
  • Bufferten som finns i läskpapper är tillräcklig för effektiv överföring av molekyler
  • Basen innehåller katodplåt av rostfritt stål; locket har platina/titan anodplåt
  • Idealisk för proteiner mindre än 150 kDa
Innehåller:
  • Bas och lock
  • Strömförsörjningsledningar
  • Kraftiga knoppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet Transfer area: 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Typ Elektroblottingsystem
Mått (L x B x H) 9,86 x 9,86 x 2 tum. (25 x 25 x 5 cm)