Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semidry Electroblotting Systems
Beskrivning
Ge snabbare blottar med högre effektivitet Thermo Scientific™ Owl™ HEP Serie Semidry Electroblotting Systems. Överföringar kan göras på så lite som 15 minuter.
- Snabb, effektiv överföring av proteiner och nukleinsyror till membran
- Bufferten som finns i läskpapper är tillräcklig för effektiv överföring av molekyler
- Basen innehåller katodplåt av rostfritt stål; locket har platina/titan anodplåt
- Idealisk för proteiner mindre än 150 kDa
Innehåller:
- Bas och lock
- Strömförsörjningsledningar
- Kraftiga knoppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | Överföringsyta: 35 x 45 cm |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Elektroblottingsystem |
| Mått (L x B x H) | 19,88 x 15,63 x 2 tum. (50,4 x 39,7 x 5,08 cm) |