Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ JGC gelgjutningssystem
Produktkod. 11942975 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11942975
Brand: Thermo Scientific™ JGC3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten polyakrylamid geler snabbare med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertikala proteingelgjutmaskiner som erbjuder en unik gjutmetod.
Gjuten polyakrylamid geler snabbare med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertikala proteingelgjutmaskiner som erbjuder en unik gjutmetod.
  • Påsen samlar upp överflödig polyakrylamid och förseglar botten av gelen, vilket eliminerar behovet av tejp eller bottendistanser.
  • Designen tillåter lagring av geler utan uttorkning genom att lägga till buffert och värmeförsegling.
  • Systemet gjuter från en till fyra geler.
  • Få rörliga delar ger enastående hållbarhet, extra lång livslängd.
Innehåller:
  • Gjutställning
  • Blockerande platta
  • Trepunkts utjämningsbotten
  • Spacer placerare
  • 25 gelpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores
För användning med (utrustning) Owl JGC gelgjutningssystem
Gel storlek 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Typ Gel Caster
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Djup (engelska) 6,69 tum.
Djup (metriskt) 17 cm