Beskrivning
Gjuten polyakrylamid geler snabbare med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertikala proteingelgjutmaskiner som erbjuder en unik gjutmetod.
- Påsen samlar upp överflödig polyakrylamid och förseglar botten av gelen, vilket eliminerar behovet av tejp eller bottendistanser.
- Designen tillåter lagring av geler utan uttorkning genom att lägga till buffert och värmeförsegling.
- Systemet gjuter från en till fyra geler.
- Få rörliga delar ger enastående hållbarhet, extra lång livslängd.
Innehåller:
- Gjutställning
- Blockerande platta
- Trepunkts utjämningsbotten
- Spacer placerare
- 25 gelpåsar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| För användning med (utrustning) | Owl JGC gelgjutningssystem |
| Gel storlek | 16 x 14 cm |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Gel Caster |
| Längd (metrisk) Gel | 10 cm |
| Bredd (engelska) | 5,13 tum. |
| Bredd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (metrisk) Gel | 10 cm |
| Djup (engelska) | 5,13 tum. |
| Visa mer |