Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Utjämningsplattform
Typ:
Bubbla nivå
Utjämningsplattform
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Passar de flesta applikationer med Thermo Scientific™ Owl™ Leveling Platform, en trepunkts utjämningsplattform som säkerställer en plan gjut- och löpyta.
- Mått: 36 x 46 cm
- Inkluderar bubbelnivå
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Uggla System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Bubbla nivå |