Läs mer
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 tänder
Produktkod. 11987515
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
18 cm
Typ:
Hjul
Spacer
Tandräkning:
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11987515
Brand: Thermo Scientific™ P1SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
  • Med en extern gradient maker kan geler gjutas med lätthet och stor reproducerbarhet
  • Designen och formatet på denna enhet kommer att ge många år av tjänst i ditt labb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Distanshållare (2 sidor, 1 botten); 1,0 cm x 0,8 mm
För användning med (utrustning) Owl P1-CST System
Typ Spacer
Tandräkning Ej tillämpligt
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
Bredd (metrisk) 1.0 cm