Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ:
Frostat skårat glas
Hjul
Tomt glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gjut en till fem geler samtidigt med Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster. En av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler, denna gjutmaskin är kompatibel med Owl™ PBDS-system.
- Med en extern gradient maker kan geler gjutas med lätthet och stor reproducerbarhet
- Designen och formatet på denna enhet kommer att ge många år av tjänst i ditt labb
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | P7-CST Gradient Gel Caster |
| För användning med (utrustning) | Owl P7-CST System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Hjul |
| Längd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| Höjd (metrisk) | 13 cm |