Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ P81 Single-Sided Vertical Electrophoresis System, 10 x 10cm gel size, 150mL buffer volume
Produktkod. 11903005
Change view
Längd (metrisk) Gel:
10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Gel Förpackningsstorlek
11903005 10 cm Varje
1 options
Produktkod. 11903005 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P81
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Perform quick protein runs with the economical and simple, yet rugged Thermo Scientific™ Owl™ P81 Single-Sided Vertical Electrophoresis System.
Perform quick protein runs with the economical and simple, yet rugged Thermo Scientific™ Owl™ P81 Single-Sided Vertical Electrophoresis System.
Features:
  • Upper buffer chamber extends the length of the gel to distribute heat evenly across the entire gel surface
  • Side clamps press glass plates against silicone gasket to provide uniform pressure and form a leakproof seal resulting in flat, even banding patterns
  • Notched alumina ceramic plate (included) may be used in front of notched glass for cooler, faster runs
Includes:
  • Upper and lower buffer chambers
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Blank glass plate
  • Notched glass plate
  • Notched alumina plate
  • Two combs (10 well, 0.8mm thick)
  • Spacer set (0.8mm thick)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Gel size: 10 x 10cm; Buffer volume: 150mL; L x W x H: 18 x 8 x 13cm
Produktlinje Owl
Typ Single-Sided Vertical Electrophoresis System
Volym (metrisk) buffert 150 mL
Mått (L x B x H) 7.1 x 3.1 x 5.1 in. (18 x 8 x 13 cm)
Längd (engelska) 7,1 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (engelska) 3,1 tum.
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 13 cm