Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gel Electrophoresis Dubbelsidigt vertikalt system, 8-10 x 10 cm gel, 150-300 ml buffertvolym
Produktkod. 12484697
Change view
Längd (metrisk) Gel:
8 till 10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Gel Förpackningsstorlek
12484697 8 till 10 cm Varje
1 options
Produktkod. 12484697 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P82
Beräknad leverans: 02-04-2027
Producera platt, jämn ränder och skarp upplösning med den lättanvända Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gel Elektrofores System.
Funktioner
  • Kör två 10 x 10 cm geler eller en gel när den används med blockeringsplatta; rymmer 8 x 10 cm geler med den medföljande adaptern
  • Gör att geler enkelt kan placeras i enheten
  • Kil placerad framför kassetterna ger jämnt tryck mot den täta packningen, placerar kassetterna i rätt läge
  • Två storlekar av kilar rymmer varierande tjocklek av prefabricerade geler
  • Flexibel —användning prefabricerade polyakrylamidgeler eller handgjutna geler
  • Ingen kylning krävs
Innehåller:
  • Inre buffertkammare
  • Bufferttank
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna strömledningar
  • Två kilar (1,27 cm tjocka)
  • Två kilar (1,59 cm tjocka)
  • Adapterplattor för 10 stx 8 geler (2)
  • Blockerande platta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Dubbelsidigt vertikalt system, 8-10 x 10 cm gelsystem, 150 ml till 300 ml buffertvolym
Max. Nuvarande 15 mA
Produktlinje Owl
Typ Dual-Gel Elektrofores Dubbelsidigt vertikalt system
Volym (metrisk) Nedre buffertkammare Max. 300 mL
Volym (metrisk) Nedre buffertkammare Min. 150 mL
Volym (metrisk) Övre buffertkammare 150 mL
Mått (L x B x H) 5,88 x 4,75 x 6,69 tum. (15,2 x 12,4 x 17 cm)
Längd (engelska) 5,88 tum.
Längd (metrisk) 15.2 cm
Längd (metrisk) Gel 8 till 10 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.4 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Höjd (metrisk) 17 cm
Max. Spänning 330 V