Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Strömförsörjningskablar, 3 fot.
Produktkod. 11822684
Change view
För användning med (utrustning):
Owl™ System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11822684 Owl™ System Varje
1 options
Produktkod. 11822684 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.84 SEK
    437.33 SEK / Paket med 1
    Save 100.51 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Anslut nätaggregat med Thermo Scientific™ Owl™ Strömförsörjningsledningar. Dessa 3′-kablar har en indragbar ände för bekvämlighet och säkerhet.
Anslut nätaggregat med Thermo Scientific™ Owl™ Strömförsörjningsledningar. Dessa 3'-kablar har en indragbar mantelända för bekvämlighet och säkerhet.
  • Tillverkad med en avlastningssnöre för att förhindra brott
Inkluderar: En svart och en röd ledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Strömförsörjningsledningar; 3 fot
För användning med (utrustning) Owl™ System
Produktlinje Owl
Typ Sladdar och kontakter
Längd (engelska) 3 ft.