Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Produktkod. 12474717
Change view
Beskrivning:
Hajtands mikrobrunnskam
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Tandräkning:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Tjocklek (metriska) tänder:
0,2 mm
0,4 mm
Volym (metrisk) Tja:
10 μl
2 μl
3,7 μl
5,5 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Tandräkning Tjocklek (metriska) tänder Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
12474717 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0,4 mm 3,7 μl Varje
12444717 Sharktooth Micro-Well Comb 72 (2X) 0,4 mm 10 μl Varje
12454717 Hajtandskam 110 (3X) 0,4 mm 5,5 μl Varje
11505195 Hajtands mikrobrunnskam 146 (4X) 0,2 mm 2 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12474717 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S2SMT44
Beräknad leverans: 04-02-2027
Eliminera kammontering med dessa kraftiga kammar i ett stycke.
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med Owl™ S3S system.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sharktooth Micro-Well Comb
För användning med (utrustning) Owl™ S3S Sequencer System med aluminiumbaksida
Produkttyp Kammar
Tandräkning 146 (4X)
Tjocklek (metriska) tänder 0,4 mm
Volym (metrisk) Tja 3,7 μl