Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Sekvenseringssystem Distansuppsättningar och glasplattor
Produktkod. 11997505 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Offset glas
Höjd (metrisk):
0,18 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11997505 Offset glas 0,18 tum Varje
1 options
Produktkod. 11997505 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S2S43G
Beräknad leverans: 17-02-2027
Använda Thermo Scientific™ Owl™ Sekvenssystem Spacer Sets och glasskivor med Owl™ Sekvensering av gelgjutningssystem.
Använda Thermo Scientific™ Owl™ Sekvenssystem Spacer Sets och glasskivor med Owl™ Sekvensering av gelgjutningssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl™ Sekvenseringssystem
Höjd (metrisk) 0,18 tum
Längd (metrisk) 43 cm
Produkttyp Offset glas
Tjocklek (metriska) tänder 3/16 tum
Bredd (metrisk) 35 cm
Beskrivning Offset glas; 43 cmL x 35 cmB x 0,18 tum tjocklek