Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Distansuppsättningar för sekvenserare med aluminiumbaksida
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj mellan två storlekar för manuell sekvensering med Thermo Scientific™ Owl™ Distansuppsättningar för sekvenserare med aluminiumbaksida.
Finns i 1,0 W x 45 cmL (0,4 mm tjock) eller 1,0 W x 65 cmL (0,2 mm tjock).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ S3S Sequencer System med aluminiumbaksida |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Produkttyp | Distanser |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0.4 mm |
| Bredd (metrisk) | 1.0 cm |
| Beskrivning | Spacer Set; 1,0 W x 45 cmL; 0,4 mm tjock |