Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Överföringsmembran
Produktkod. p-4525101 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Lakan (10 x 10 cm)
Lakan (15 x 15 cm)
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp unitSize
12464737 Rulla Varje
12474737 Lakan (15 x 15 cm) Paket med 10
12484737 Lakan (10 x 10 cm) Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12464737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TM1511
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför Western blotting med hydrofob Thermo Scientific™ Owl™ Överföringsmembran.
Utför Western blotting med hydrofob Thermo Scientific™ Owl™ Överföringsmembran.
  • Thermo Scientific erbjuder Immobilon™ -P, PVDF-överföringsmembran tillverkat av Millipore™ .
  • Detta membran ger det högsta signal-till-brusförhållandet, vilket tillåter användning av milda blockeringsprocedurer.
  • Immobilon-P har hög proteinretention, är kompatibel med alla vanliga visualiseringsmetoder och kan användas för proteinsekvensering.
  • Immobilon finns i minigel och storformat gelstorlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 26.5 cm
Bredd (metrisk) 3.75 m
Förpackningstyp Rulla
Beskrivning 26,5 cm x 3,75 m; Rulla
För användning med (applikation) Western blotting
Formatera Rulla
Material Immobilon-P, PVDF
Mått (LxB) 3.75 m x 26.5 cm
Produktlinje Owl