Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System
Produktkod. 12494737
Change view
Typ:
Elektroblottingsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12494737 Elektroblottingsystem Varje
1 options
Produktkod. 12494737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VEP2
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Producera enhetliga, reproducerbara proteinöverföringar för upp till fyra polyakrylamidminigeler med Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System.
Producera enhetliga, reproducerbara proteinöverföringar för upp till fyra polyakrylamidminigeler med Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System, idealiskt för snabb, effektiv överföring av proteiner över ett brett molekylviktsområde.
Funktioner
  • Tankliknande elektroblottingsystem
  • Integrerad kylbas möjliggör temperaturkontrollerade körningar
  • Omrörarstänger (ingår ej) kan läggas till botten av buffertkammaren för ökad buffertcirkulation
Innehåller:
  • Buffertkammare med elektrodpaneler av platinatråd och kylbas
  • Säkerhetslåsande lock med anslutna nätkablar
  • Fyra blotting-kassetter med skumkuddar och kassettklämmor
  • Sex ark läskpapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek Mini (9 tum x 9 tum)
Produktlinje Owl
Typ Elektroblottingsystem
Volym (engelska) buffert 0,3 gal.
Volym (metrisk) buffert 1.4 L
Mått (L x B x H) 7,06 x 5,13 x 6,5 tum. (18 x 13 x 16,5 cm)
Längd (engelska) 7,06 tum.
Längd (engelska) Gel 3,5 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) Gel 9 cm
Bredd (engelska) 5,13 tum.
Width (engelska) Gel 3,5 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 9 cm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm