Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 stora tank elektroblottingsystem
Produktkod. 12404747
Typ:
Elektroblottingsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12404747
Brand: Thermo Scientific™ VEP3
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Överför snabbt högmolekylära proteiner med Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 stora tank elektroblottingsystem.
Funktioner
  • Avtagbart kylblock möjliggör effektiv värmeöverföring.
  • Kodade blotting-kassetter säkerställer korrekt anod/katodorientering; ladda lätt i buffertkammaren.
  • Omrörarstänger (säljs separat) kan läggas till botten av buffertkammaren för att cirkulera buffert.
  • Kassetter möjliggör enkel laddning av gelsandwichen och låses säkert för laddning i buffertkammaren.
Innehåller:
  • Buffertkammare med katodplatta av rostfritt stål och anodplatta av titan
  • Säkerhetslåsande lock med anslutna nätkablar och kylmodul
  • Två blotting-kassetter med skumkuddar
  • 25 ark 20Wx 18,5 cmL (7,88x 7,25 tum) läskande filterpapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel storlek 20 x 18.5 cm
Produktlinje Owl
Typ Elektroblottingsystem
Volym (engelska) buffert 1,05 gal.
Volym (metrisk) buffert 4 L
Mått (L x B x H) 3,5 x 11,8 x 30 tum. (9 x 30 x 30 cm)
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) 9 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Width (engelska) Gel 7.2 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) Gel 18.5 cm
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (metrisk) 30 cm