Läs mer
Tocris Bioscience™ OXA (17-33)
Beskrivning
Potent and selective peptide orexin OX1 receptor agonist (EC50 values are 8.29 and 187 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Truncated form of orexin A (Cat. No. 1455).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 343268-91-7 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1749.008 |
| Produkttyp | OXA (17-33) |
| Kvantitet | 1 mg |