Läs mer
Oxaceprol, MedChemExpress
Produktkod. 16401689
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16401689 1 g
1 options
Produktkod. 16401689 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17490
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxaceprol
CAS 33996-33-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11NO4
Kvantitet 1 g
Synonym N-Acetyl-L-hydroxyproline
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (577.47 mM)
LEDER O=C(O)[C@H]1N(C(C)=O)C[C@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 173.17
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation