Läs mer
Oxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Oxacillin sodium monohydrate is an antibiotic similar to Flucloxacillin used in resistant staphylococci infections study.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxacillin sodium monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7240-38-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N3NaO6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (226.54 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (113.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])[C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C3=CC=CC=C3)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C.O |
| Visa mer |