missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxacillin Sodium Monohydrate, Mikromol™

Produktkod. 17930756
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930756 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17930756 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0686.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxacillin Sodium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxacillin sodium salt hydrate
CAS 7240-38-2
Analyt- eller komponentnamn Oxacillin sodium salt hydrate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C19 H18 N3 O5 S . Na . H2O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxacillin Sodium Monohydrate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, sodium salt, hydrate (1:1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), Oxacillin sodium hydrate, Sodium oxacillin monohydrate, Stapenor sodium, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
LEDER O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 441.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 441.0971 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.