Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxacillin natriumsalt, 95 %
Produktkod. 15355008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15355008
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455440050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Oxacillin natriumsalt, CAS # 1173-88-2, är ett antibiotikum som används främst för att studera grampositiva bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Oxacillin natriumsalt är ett smalspektrum beta-laktam antibiotikum
  • Det hämmar biosyntesen av bakteriecellsväggar på nivån av transpeptidering (PBP) av peptidoglykaner
Användningsområden
  • Oxacillin natriumsalt är ett antibiotikum som är aktivt mot grampositiva bakterier
  • Oxacillin kan användas i studier av mekanismer för resistens mot penicillinas och antimikrobiell känslighet
  • Det har också använts för att studera autolysiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173-88-2
Molekylformel C19H21N3NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 426.443
InChI-nyckel IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
PubChem CID 131673929
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-6-[(5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol-4-karbonyl)amino]-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxacillin sodium salt
Typ Oxacillin Sodium Salt
Infrarött spektrum Authentic
Vatten 3.5 to 5.0%
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L.
Formel vikt 423.42
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.