Läs mer
Oxacillin sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16458516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458516 100 mg
1 options
Produktkod. 16458516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0925
MedChemExpress Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxacillin sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 1173-88-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N3NaO5S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C3=C(C)ON=C3C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O
Molekylvikt (g/mol) 423.42
Formel vikt 423.42
Procent renhet 98.0%