Läs mer
Melford Oxacillin natriumsaltmonohydrat
Beskrivning
Oxacillin natriumsaltmonohydrat är en betydande förening som spelar en avgörande roll i mikrobiologi och farmaceutisk forskning.
Inom mikrobiologin används Oxacillin Sodium Salt Monohydrate i stor utsträckning för att undersöka bakteriell mottaglighet och resistensmönster. Det används ofta i laboratoriemiljöer för att bedöma effektiviteten av antibiotika mot olika bakteriestammar. Denna forskning hjälper till att förstå den komplexa dynamiken i mikrobiell biologi, inklusive mekanismer för resistens, och bidrar till utvecklingen av nya antibakteriella strategier.
Inom läkemedelsforskning fungerar denna förening som en referensstandard för antibiotikaformulering och effekttestning, vilket stöder utvecklingen av nya antibiotika och strategier för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxacillin Sodium Salt Monohydrate |
| CAS | 7240-38-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C19H18N3NaO5S H2O |