missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxadiargyl, TRC

Produktkod. 30425674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425674 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8450151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 39807-15-3
Molekylformel C15 H14 Cl2 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 341.19
Synonym 1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one, 3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- (9CI), 3-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one, Oxadiargyl, RP 020630, Raft, Raft 400 SC, SAN-1315, Topstar
IUPAC-namn 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one
LEDER CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxadiargyl
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
Formel vikt 340.0381
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.