Learn More
Oxadiazon, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16350138 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Product Code. Kvantitet
16350138 1 mL
1 options
Product Code. 16350138 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2912
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Oxadiazon1966-30-91000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material Oxadiazon
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 19666-30-9, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C15H18Cl2N2O3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CHNUNORXWHYHNE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N2C(=O)OC(=N2)C(C)(C)C)Cl)Cl
IUPAC-namn 5-tert-butyl-3-(2,4-diklor-5-propan-2-yloxifenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-on
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 345.22
PubChem CID 29732
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81786
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxadiazon
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning