Läs mer
Oxalacetic acid, 97%
Produktkod. 11480693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480693 5 g 5g
11490693 25 g 25g
11400703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12739.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxalättiksyra används som en metabolisk mellanprodukt i många processer som förekommer i djur och citronsyracykeln. Det används för att omvandlas till asparaginsyra genom aspartattransaminas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxalättiksyra används som en metabolisk mellanprodukt i många processer som förekommer i djur och citronsyracykeln. Det används för att omvandlas till asparaginsyra genom aspartattransaminas.
Löslighet
Löslig i vatten (0,1 g/ml), eter, etanol, aceton och aceton, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från värme och solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-42-7
Molekylformel C4H4O5
Molekylvikt (g/mol) 132.071
MDL-nummer MFCD00002592
InChI-nyckel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-namn 2-oxobutandisyra
LEDER C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalacetic acid
Smältpunkt 161°C (decomposition)
Flampunkt 88°C (190°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Löslighetsinformation Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formel vikt 132.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.