Läs mer
Oxalacetic acid, 98+%
Produktkod. 11377138
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377138 10 g 10g
11367138 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015789.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloättiksyra är ett substrat för malatdehydrogenas och oxaloacetatdekarboxylas. Det är en hämmare av bärnstenssyradehydrogenas. Det är en mellanprodukt i citronsyracykeln och glukogenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-42-7
Molekylformel C4H4O5
Molekylvikt (g/mol) 132.071
MDL-nummer MFCD00002592
InChI-nyckel KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC-namn 2-oxobutandisyra
LEDER C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalacetic acid
Smältpunkt 161°C (decomposition)
Flampunkt 88°C (190°F)
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Löslighetsinformation Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formel vikt 132.07
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.