Läs mer
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C2O42− |
| Synonym | (C2 O4)2- |
| IUPAC-namn | Oxalate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.02 |
| Visa mer |