Läs mer
Oxalatstandard för jonkromatografi (IC) 0,2 mg/ml (200 ppm) i vatten (H 2 O), Reagecon
Beskrivning
- Referensstandard för jonkromatografi, referensmaterial för jonkromatografi
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med användning av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av jonkromatografistandarder) och trippelurlakade förrengjorda flaskor.
- Alla mätosäkerheter för produkten beräknas enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Matrix: H₂O |
| Förpackning | HDPE Trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxalate |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Teknik | Ion Chromatography, Anion Measurement |
| Element | Oxalate |
| Kvantitet | 100 ml |