Läs mer
Oxalatstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15658225 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15658225 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15658225 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASC2O492Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 SEK
    795.25 SEK / 125ml
    Save 101.75 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
C2O4-2​​​1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalate Standard
Namnnotering För jonkromatografi
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 62-76-0, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnamn Disodium oxalate,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylformel C2Na2O4
MDL-nummer MFCD00012465
Teknik Jonkromatografi
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Element Dinatriumoxalat
IUPAC-namn dinatrium;oxalat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Kvantitet 125 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning