Läs mer
Oxalic-13C2 Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic-13C2 Acid Disodium Salt |
| CAS | 260429-91-2 |
| Molekylformel | 13C2Na2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;; |
| LEDER | O=[13C](O[Na])[13C](O[Na])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.98 |
| Formel vikt | 135.9659 |