Läs mer
Oxalsyra, 0,05 M (0,1 N), Scharlab
Produktkod. 11378624
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378624 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11378624 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC17231000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
CAS 144-62-7
Molekylformel C2H2O4
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 90.03
Kvantitet 1 L