Läs mer
Oxalsyra 0,25 M för laboratorieanvändning och titrering, Chem Lab
Produktkod. 11963263
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11963263 1 L Varje
1 options
Produktkod. 11963263 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1503.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 SEK
    379.46 SEK / Paket med 1
    Save 83.54 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 6153-56-6
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Koncentration 0.25 M
Molekylvikt (g/mol) 126.07
Densitet 1.01 g/mL
Kvantitet 1 L
Förpackning Polyeten
Fysisk form Vätska
Spårbarhet till NIST Referensstandarder enligt NIST SRM 84 lak
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid 0.25 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid