Läs mer
Oxalic Acid-(1,2-13C2), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic Acid-(1,2-13C2) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 92.002 |
| Procent renhet | >95% |