missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxalic Acid-(1,2-13C2), TRC

Produktkod. 30011678
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011678 10 mg
30011054 25 mg
30011536 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84512310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62654-02-8
Molekylformel 13C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 92.02
Synonym Ethanedioic Acid-(1,2-13C2), Aktisal-(1,2-13C2), Aquisal-(1,2-13C2), DeerClean-(1,2-13C2), NSC 132055-(1,2-13C2), NSC 151956-(1,2-13C2), NSC 62774-(1,2-13C2), NSC 76990-(1,2-13C2), Ultraplast Activate S 52-(1,2-13C2);
LEDER O=[13C](O)[13C](O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxalic Acid-(1,2-13C2)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)/i1+1,2+1
Formel vikt 92.002
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.