Läs mer
Oxalic Acid, 7.5% (w/v), Ricca
Beskrivning
- Oxalic Acid
- Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7732-18-5, 6153-56-6 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Natural Poly Container |