Läs mer
Oxalic acid, 98%, anhydrous
Produktkod. p-3598437 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10711851
Brand: Thermo Scientific Acros 186432500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-62-7
Molekylformel C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 90.034
MDL-nummer MFCD00002573
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-namn oxalsyra
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid
Smältpunkt 189.0°C to 191.0°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98%
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol, soluble in glycerol, slightly soluble in ether, insoluble in benzene, chloroform and petroleum, ether
Formel vikt 90.04
Procent renhet 98%
Densitet 1.9000g/mL, 1.9
Kvantitet 250 g
Flampunkt >93.4°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.